1,4-Difluorobenceno 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
114610250 114611000
ACRO114610250EA 68 EUR
ACRO114610250 ACRO114611000
1,4-Difluorobenceno 99+%
1,4-Difluorobenceno
Formula: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Pto. Ebullición: 88 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1,17 g/cm³
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000344
Núm. CAS: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,03172
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %