Fluorobenceno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Phenylfluoride
119341000 119345000 119340025
ACRO119341000EA 31.2 EUR
ACRO119341000 ACRO119345000 ACRO119340025
Fluorobenceno 99%
Fluorobenceno
Formula: C₆H₅F
MW: 96,1 g/mol
Pto. Ebullición: 85 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,02 g/cm³
Pto. de inflamación: –15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000280
Núm. CAS: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
UN: 2387
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,04197
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4643 to 1.4663 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %