Fluorobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Phenylfluoride
A14384.0B
A14384.30
A14384.0BEA
123
EUR
A14384.0B
A14384.30
Fluorobenceno ≥99%
Fluorobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 462-06-6
Molecular Formula: C6H5F
Formula Weight: 96.10
Flash Point: -15°(-5°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Aromatic
Melting Point: -42°
Boiling Point: 84-85°
Beilstein Reference: 1236623
Merck Reference: 14,4170
UN No.: 2387
MDL No.: MFCD00000280
Formula:
C₆H₅F MW: 96,1 g/mol Pto. Ebullición: 84…85 °C Pto. de fusión: –42 °C Densidad: 1,025 Pto. de inflamación: –15 °C (5 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000280 Núm. CAS: 462-06-6 EINECS: 207-321-7 UN: 2387 ADR: 3,II Índice Merck: 14,4170 |