Pentafluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13948.06
A13948.14
A13948.06EA
41
EUR
A13948.06
A13948.14
Pentafluorobenceno ≥98%
Pentafluorobenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 363-72-4
Molecular Formula: C6HF5
Formula Weight: 168.06
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.3910
Melting Point: -48°
Boiling Point: 84-85°
Beilstein Reference: 1911549
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000286
Formula:
C₆HF₅ Pto. Ebullición: 84…85 °C Pto. de fusión: –48 °C Densidad: 1,518 Pto. de inflamación: 13 °C (55 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000286 Núm. CAS: 363-72-4 EINECS: 206-658-7 UN: 1993 ADR: 3,III |