2,4-Difluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
271470050 271470250
ACRO271470050EA 65 EUR
ACRO271470050 ACRO271470250
2,4-Difluorobenzaldehído 98%
2,4-Difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Pto. Ebullición: 65…66 °C (17 mmHg)
Pto. de fusión: 2…3 °C
Densidad: 1,29 g/cm³
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010326
Núm. CAS: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %