2,4-Difluorobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17052.06
A17052.14
A17052.06EA
65.8
EUR
A17052.06
A17052.14
2,4-Difluorobenzaldehído ≥98%
2,4-Difluorobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 1550-35-2
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 65-66°/17mm
Beilstein Reference: 2243422
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00010326
Formula:
C₇H₄F₂O Pto. Ebullición: 65…66 °C (17 mmHg) Pto. de fusión: 2…3 °C Densidad: 1,299 Pto. de inflamación: 55 °C (131 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010326 Núm. CAS: 1550-35-2 EINECS: 216-287-2 UN: 1989 ADR: 3,III |