2,5-Difluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
303520050 303520010 303520250
ACRO303520050EA 67.6 EUR
ACRO303520050 ACRO303520010 ACRO303520250
2,5-Difluorobenzaldehído 98%
2,5-Difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄F₂O
Pto. Ebullición: 67…69 °C (17 mmHg)
Densidad: 1,3 g/cm³
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010327
Núm. CAS: 2646-90-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %