2,6-Difluorobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18099.14
A18099.06
A18099.14EA
246
EUR
A18099.14
A18099.06
2,6-Difluorobenzaldehído ≥97%
2,6-Difluorobenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 437-81-0
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5070
Melting Point: 15-17°
Boiling Point: 85-86°/20mm
Beilstein Reference: 1935273
MDL No.: MFCD00010293
Formula:
C₇H₄F₂O Pto. Ebullición: 85…86 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 15…17 °C Densidad: 1,317 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010293 Núm. CAS: 437-81-0 |