2-Fluorobenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
119320250 119321000
ACRO119320250EA 62.7 EUR
ACRO119320250 ACRO119321000
2-Fluorobenzaldehído 97%
2-Fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₅FO
Pto. Ebullición: 172…174 °C
Densidad: 1,17 g/cm³
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003302
Núm. CAS: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %