2-Fluorobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 97%
CAS No.: 446-52-6
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.11
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Odourless
Melting Point: -45°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 507155
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00003302
Formula:
C₇H₅FO Pto. Ebullición: 172…174 °C Pto. de fusión: –45 °C Densidad: 1,180 Pto. de inflamación: 55 °C (131 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003302 Núm. CAS: 446-52-6 EINECS: 207-171-2 UN: 1989 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...