3,4-Difluorobenzaldehído 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
271300050 271300250
ACRO271300050EA 73.4 EUR
ACRO271300050 ACRO271300250
3,4-Difluorobenzaldehído 96%
3,4-Difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄F₂O
Pto. Ebullición: 53 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,29 g/cm³
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010328
Núm. CAS: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %