3,5-Difluorobenzaldehído 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
293470010 293470050
ACRO293470010EA 32.9 EUR
ACRO293470010 ACRO293470050
3,5-Difluorobenzaldehído 98+%
3,5-Difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄F₂O
Pto. Ebullición: 61…63 °C (43 mmHg)
Densidad: 1,296 g/cm³
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010329
Núm. CAS: 32085-88-4
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light green Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %