3,5-Difluorobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A16917.03
A16917.06
A16917.14
A16917.03EA
37.6
EUR
A16917.03
A16917.06
A16917.14
3,5-Difluorobenzaldehído ≥97%
3,5-Difluorobenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 32085-88-4
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4930
Boiling Point: 61-63°/43mm
Beilstein Reference: 2573392
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00010329
Formula:
C₇H₄F₂O Pto. Ebullición: 61…63 °C (43 mmHg) Pto. de inflamación: 56 °C (132 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010329 Núm. CAS: 32085-88-4 UN: 1989 ADR: 3,III |