3-Fluorobenzaldehído 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
119330100 119330500 119332500
ACRO119330100EA 41.5 EUR
ACRO119330100 ACRO119330500 ACRO119332500
3-Fluorobenzaldehído 98+%
3-Fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₅FO
MW: 124.11 g/mol
Pto. Ebullición: 66…68 °C (20 mmHg)
Densidad: 1.17 g/cm³
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003348
Núm. CAS: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure