3-Fluorobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11396.09
A11396.18
A11396.30
A11396.09EA
34.1
EUR
A11396.09
A11396.18
A11396.30
3-Fluorobenzaldehído ≥97%
3-Fluorobenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 456-48-4
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.11
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.5190
Boiling Point: 173°
Beilstein Reference: 970178
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00003348
Formula:
C₇H₅FO MW: 124.11 g/mol Pto. Ebullición: 173 °C Densidad: 1.174 Pto. de inflamación: 56 °C (132 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003348 Núm. CAS: 456-48-4 EINECS: 207-266-9 UN: 1989 ADR: 3 III |