4-Fluorobenzaldehído 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
156150500 156152500 156150010
ACRO156150500EA 73.4 EUR
ACRO156150500 ACRO156152500 ACRO156150010
4-Fluorobenzaldehído 98+%
4-Fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₅FO
MW: 124.11 g/mol
Pto. Ebullición: 181 °C (758 mmHg)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1.15 g/cm³
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003378
Núm. CAS: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 1989
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %