Pentafluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzaldehyde
147090025 147090100 147090500
ACRO147090025EA 41.5 EUR
ACRO147090025 ACRO147090100 ACRO147090500
Pentafluorobenzaldehído 98%
Pentafluorobenzaldehído
Formula: C₇HF₅O
Pto. Ebullición: 164…166 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,588 g/cm³
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003303
Núm. CAS: 653-37-2
EINECS: 211-502-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %