Pentafluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15490.06
A15490.14
A15490.22
A15490.06EA
59.4
EUR
A15490.06
A15490.14
A15490.22
Pentafluorobenzaldehído 98%
Pentafluorobenzaldehído
Purity: 98+%
CAS No.: 653-37-2
Molecular Formula: C7HF5O
Formula Weight: 196.07
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4510
Melting Point: 24-27°
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 1876550
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00003303
Formula:
C₇HF₅O Pto. Ebullición: 164…166 °C Pto. de fusión: 24…27 °C Densidad: 1,630 Pto. de inflamación: 77 °C (170 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003303 Núm. CAS: 653-37-2 EINECS: 211-502-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |