5-Fluoro-2-nitrobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L19327.03 L19327.06
L19327.03EA 78.2 EUR
L19327.03 L19327.06
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehído ≥98%
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehído
Purity: 98% CAS No.: 395-81-3 Molecular Formula: C7H4FNO3 Formula Weight: 169.11 Melting Point: 93-96° Boiling Point: 153°/23mm MDL No.: MFCD00153175
Formula: C₇H₄FNO₃
Pto. Ebullición: 153 °C (23 mmHg)
Pto. de fusión: 93…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153175
Núm. CAS: 395-81-3
EINECS: 206-903-8