3-Fluoro-p-anísaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-metoxibenzaldehído, 3-Fluoro-4-anísaldehído
B23827.03 B23827.06
B23827.03EA 25 EUR
B23827.03 B23827.06
3-Fluoro-p-anísaldehído ≥98%
3-Fluoro-p-anísaldehído
Purity: 98% CAS No.: 351-54-2 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-35° Boiling Point: 129-132°/11mm Beilstein Reference: 1942621 MDL No.: MFCD00003349
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Pto. Ebullición: 129…132 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 34…35 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003349
Núm. CAS: 351-54-2
EINECS: 206-514-3