2,3-Difluorobenzonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 21524-39-0
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4882
Odour: Almond-like
Boiling Point: 187-188°
Beilstein Reference: 2085621
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00009976
Formula:
C₇H₃F₂N Pto. Ebullición: 187…188 °C Densidad: 1,254 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009976 Núm. CAS: 21524-39-0 EINECS: 244-418-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |