2,4-Difluorobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A14113.06 A14113.14
A14113.06EA 41.5 EUR
A14113.06 A14113.14
2,4-Difluorobenzonitrilo ≥98%
2,4-Difluorobenzonitrilo
Purity: 98% CAS No.: 3939-09-1 Molecular Formula: C7H3F2N Formula Weight: 139.11 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 189° Beilstein Reference: 1940316 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00009826
Formula: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Pto. Ebullición: 189 °C
Pto. de fusión: 43…48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009826
Núm. CAS: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III