2,6-Difluorobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10454.09
A10454.18
A10454.30
A10454.09EA
28.5
EUR
A10454.09
A10454.18
A10454.30
2,6-Difluorobenzonitrilo ≥98%
2,6-Difluorobenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 1897-52-5
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4875
Odour: Almond-like
Melting Point: 28-32°
Boiling Point: 197-198°
Beilstein Reference: 2045292
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001778
Formula:
C₇H₃F₂N Pto. Ebullición: 197…198 °C Pto. de fusión: 28…32 °C Densidad: 1,246 Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001778 Núm. CAS: 1897-52-5 EINECS: 217-589-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |