2-Fluorobenzonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
o-Fluorobenzonitrile
A14375.18
A14375.09
A14375.22
A14375.30
A14375.18EA
150
EUR
A14375.18
A14375.09
A14375.22
A14375.30
2-Fluorobenzonitrilo ≥99%
2-Fluorobenzonitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 394-47-8
Molecular Formula: C7H4FN
Formula Weight: 121.11
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5070
Odour: Almond-like
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 2042184
MDL No.: MFCD00001773
Formula:
C₇H₄FN Pto. Ebullición: 196…198 °C Pto. de fusión: 35…37 °C Densidad: 1,138 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001773 Núm. CAS: 394-47-8 EINECS: 206-897-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |