3,5-Difluorobenzonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B21347.06
B21347.14
B21347.06EA
44
EUR
B21347.06
B21347.14
3,5-Difluorobenzonitrilo ≥99%
3,5-Difluorobenzonitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 64248-63-1
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Melting Point: 83-88°
Boiling Point: 160°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00010311
Formula:
C₇H₃F₂N MW: 139,1 g/mol Pto. Ebullición: 160 °C Pto. de fusión: 83…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010311 Núm. CAS: 64248-63-1 EINECS: 264-752-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |