3-Fluorobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23426.06
B23426.14
B23426.22
B23426.06EA
64
EUR
B23426.06
B23426.14
B23426.22
3-Fluorobenzonitrilo ≥98%
3-Fluorobenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 403-54-3
Molecular Formula: C7H4FN
Formula Weight: 121.11
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5055
Odour: Almond-like
Melting Point: -16°
Boiling Point: 183°
Beilstein Reference: 1858941
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001797
Formula:
C₇H₄FN Pto. Ebullición: 183 °C Pto. de fusión: –16 °C Densidad: 1,140 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001797 Núm. CAS: 403-54-3 EINECS: 206-963-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |