4-Fluorobenzonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: p-Fluorobenzonitrile
160810050 160810250
ACRO160810050EA 34.7 EUR
ACRO160810050 ACRO160810250
4-Fluorobenzonitrilo 99%
4-Fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₄FN
Pto. Ebullición: 188 °C (750 mmHg)
Pto. de fusión: 33…36 °C
Densidad: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001812
Núm. CAS: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol