4-Fluorobenzonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13028.06 A13028.14 A13028.22
A13028.06EA 39.6 EUR
A13028.06 A13028.14 A13028.22
4-Fluorobenzonitrilo ≥99%
4-Fluorobenzonitrilo
Purity: 99% CAS No.: 1194-02-1 Molecular Formula: C7H4FN Formula Weight: 121.11 Flash Point: 65°(149°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 2041517 MDL No.: MFCD00001812
Formula: C₇H₄FN
Pto. Ebullición: 186…188 °C
Pto. de fusión: 34…37 °C
Densidad: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001812
Núm. CAS: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III