Pentafluorobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13575.06
A13575.14
A13575.22
A13575.06EA
29.4
EUR
A13575.06
A13575.14
A13575.22
Pentafluorobenzonitrilo ≥98%
Pentafluorobenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 773-82-0
Molecular Formula: C7F5N
Formula Weight: 193.07
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4425
Melting Point: 1-2°
Boiling Point: 161-162°
Beilstein Reference: 1913453
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00001775
Formula:
C₇F₅N Pto. Ebullición: 161…162 °C Pto. de fusión: 1…2 °C Densidad: 1,566 Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001775 Núm. CAS: 773-82-0 EINECS: 212-259-9 UN: 1992 ADR: 3,III |