Ácido 2,3,4-trifluorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B20696.06
B20696.14
B20696.06EA
115
EUR
B20696.06
B20696.14
Ácido 2,3,4-trifluorobenzoico ≥98%
Ácido 2,3,4-trifluorobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 61079-72-9
Molecular Formula: C7H3F3O2
Formula Weight: 176.10
Melting Point: 140-142°
Beilstein Reference: 7476020
Formula:
C₇H₃F₃O₂ MW: 176,09 g/mol Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 140…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061232 Núm. CAS: 61079-72-9 |