Ácido 2,3-difluorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16717.06
A16717.14
A16717.06EA
36.3
EUR
A16717.06
A16717.14
Ácido 2,3-difluorobenzoico ≥98%
Ácido 2,3-difluorobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 4519-39-5
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Odour: Odourless
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 2640781
MDL No.: MFCD00010267
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Pto. de fusión: 160…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010267 Núm. CAS: 4519-39-5 |