Ácido 2,4,5-trifluorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A14193.06 A14193.14
A14193.06EA 61.7 EUR
A14193.06 A14193.14
Ácido 2,4,5-trifluorobenzoico ≥98%
Ácido 2,4,5-trifluorobenzoico
Purity: 98% CAS No.: 446-17-3 Molecular Formula: C7H3F3O2 Formula Weight: 176.10 Melting Point: 95-100° Beilstein Reference: 3257609
Formula: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 95…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013306
Núm. CAS: 446-17-3