Ácido 2,4,6-trifluorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19758.03
A19758.06
A19758.03EA
64.6
EUR
A19758.03
A19758.06
Ácido 2,4,6-trifluorobenzoico ≥98%
Ácido 2,4,6-trifluorobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 28314-80-9
Molecular Formula: C7H3F3O2
Formula Weight: 176.10
Melting Point: 140-142°
Beilstein Reference: 1958300
Formula:
C₇H₃F₃O₂ MW: 176.09 g/mol Pto. Ebullición: 237 Pto. de fusión: 140…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042398 Núm. CAS: 28314-80-9 |