Ácido 2,4-difluorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A13403.06 A13403.14
A13403.06EA 39.6 EUR
A13403.06 A13403.14
Ácido 2,4-difluorobenzoico ≥98%
Ácido 2,4-difluorobenzoico
Purity: 98% CAS No.: 1583-58-0 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Odour: Odourless Melting Point: 186-190° Beilstein Reference: 973355 MDL No.: MFCD00011670
Formula: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Pto. Ebullición: 241 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 186…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011670
Núm. CAS: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9