Ácido 2,6-difluorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14558.14
A14558.22
A14558.14EA
70.6
EUR
A14558.14
A14558.22
Ácido 2,6-difluorobenzoico ≥98%
Ácido 2,6-difluorobenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 385-00-2
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Odour: Odourless
Melting Point: 156-160°
Boiling Point: 72-77°/13mm
Beilstein Reference: 973774
MDL No.: MFCD00002411
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Pto. Ebullición: 72…77 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: 156…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002411 Núm. CAS: 385-00-2 EINECS: 206-856-3 |