Ácido 2-fluorobenzoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
119360250 119361000
ACRO119360250EA 29.5 EUR
ACRO119360250 ACRO119361000
Ácido 2-fluorobenzoico 99%
Ácido 2-fluorobenzoico
Formula: C₇H₅FO₂
Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 123…125 °C
Densidad: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002405
Núm. CAS: 445-29-4
EINECS: 207-158-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
GC ≥98.5 %