Ácido 2-fluorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Fluorobenzoic acid
A11015.22 A11015.36
A11015.22EA 75 EUR
A11015.22 A11015.36
Ácido 2-fluorobenzoico ≥98%
Ácido 2-fluorobenzoico
Purity: 98+% CAS No.: 445-29-4 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 971265
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 122…125 °C
Densidad: 1,46
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002405
Núm. CAS: 445-29-4
EINECS: 207-158-1