Ácido 3,4-difluorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A15876.03 A15876.06 A15876.14
A15876.03EA 20.2 EUR
A15876.03 A15876.06 A15876.14
Ácido 3,4-difluorobenzoico ≥98%
Ácido 3,4-difluorobenzoico
Purity: 98% CAS No.: 455-86-7 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Odour: Odourless Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 2085848 MDL No.: MFCD00011672
Formula: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Pto. Ebullición: 242 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 121…124 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011672
Núm. CAS: 455-86-7
EINECS: 207-249-6