Ácido 3-fluorobenzoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
119370250 119371000 119370050
ACRO119370250EA 51.4 EUR
ACRO119370250 ACRO119371000 ACRO119370050
Ácido 3-fluorobenzoico 99%
Ácido 3-fluorobenzoico
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Pto. Ebullición: 251
Pto. de fusión: 121…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002489
Núm. CAS: 455-38-9
EINECS: 207-248-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥98.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %
Solubility (in water) Sparingly soluble
Related substances Passes test
Titration with NaOH 99.5 to 100.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm