Ácido 3-fluorobenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A16511.14 A16511.22
A16511.14EA 67.2 EUR
A16511.14 A16511.22
Ácido 3-fluorobenzoico ≥99%
Ácido 3-fluorobenzoico
Purity: 99% CAS No.: 455-38-9 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 1906920
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Pto. Ebullición: 251
Pto. de fusión: 122…124 °C
Densidad: 1.474
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002489
Núm. CAS: 455-38-9
EINECS: 207-248-0