Ácido 4-fluorobenzoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
156160250 156161000 156165000
ACRO156160250EA 40.7 EUR
ACRO156160250 ACRO156161000 ACRO156165000
Ácido 4-fluorobenzoico 99%
Ácido 4-fluorobenzoico
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Pto. Ebullición: 254
Pto. de fusión: 184…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002530
Núm. CAS: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Índice Merck: 13,04198
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 187 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm