Ácido 4-fluorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14129.14
A14129.22
A14129.36
A14129.14EA
37.9
EUR
A14129.14
A14129.22
A14129.36
Ácido 4-fluorobenzoico ≥98%
Ácido 4-fluorobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 456-22-4
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 183-187°
Beilstein Reference: 1906922
Merck Reference: 14,4171
MDL No.: MFCD00002530
Formula:
C₇H₅FO₂ Pto. Ebullición: 254 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 183…187 °C Densidad: 1,470 Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002530 Núm. CAS: 456-22-4 EINECS: 207-259-0 Índice Merck: 14,4171 |