Ácido pentafluorobenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12396.06
A12396.14
A12396.06EA
29.9
EUR
A12396.06
A12396.14
Ácido pentafluorobenzoico ≥99%
Ácido pentafluorobenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 602-94-8
Molecular Formula: C7HF5O2
Formula Weight: 212.07
Melting Point: 100-104°
Boiling Point: 219-221°
MDL No.: MFCD00002406
Formula:
C₇HF₅O₂ Pto. Ebullición: 219…221 °C Pto. de fusión: 100…104 °C Densidad: 1,942 g/cm³ (22 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002406 Núm. CAS: 602-94-8 EINECS: 210-026-6 |