Ácido 4-fluoroantranilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-4-fluorobenzoic acid
B21907.03
B21907.06
B21907.03EA
71.7
EUR
B21907.03
B21907.06
Ácido 4-fluoroantranilico 98%
Ácido 4-fluoroantranilico
Purity: 98%
CAS No.: 446-32-2
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Melting Point: 192-196°
Beilstein Reference: 2803665
Formula:
C₇H₆FNO₂ MW: 155.13 g/mol Pto. Ebullición: 305 Pto. de fusión: 192…196 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075553 Núm. CAS: 446-32-2 EINECS: 207-163-9 |