Ácido 5-fluoroantranilico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
308940010 308940050
ACRO308940010EA 62.2 EUR
ACRO308940010 ACRO308940050
Ácido 5-fluoroantranilico 97%
Ácido 5-fluoroantranilico
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 181…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055566
Núm. CAS: 446-08-2
EINECS: 207-159-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %