Ácido 5-fluoroantranilico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21458.03
B21458.06
B21458.14
B21458.03EA
69.5
EUR
B21458.03
B21458.06
B21458.14
Ácido 5-fluoroantranilico ≥98%
Ácido 5-fluoroantranilico
Purity: 98+%
CAS No.: 446-08-2
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2803664
Formula:
C₇H₆FNO₂ Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 182…184 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00055566 Núm. CAS: 446-08-2 EINECS: 207-159-7 |