Ácido 6-fluoroantranilico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-6-fluorobenzoic acid
A10919.03
A10919.06
A10919.14
A10919.03EA
38.5
EUR
A10919.03
A10919.06
A10919.14
Ácido 6-fluoroantranilico 98%
Ácido 6-fluoroantranilico
Purity: 98%
CAS No.: 434-76-4
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Melting Point: 165-167°
Beilstein Reference: 3540926
Formula:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,13 g/mol Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 165…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067781 Núm. CAS: 434-76-4 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)