Ácido 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L20128.03
L20128.06
L20128.03EA
50.6
EUR
L20128.03
L20128.06
Ácido 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico 98%
Ácido 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 944-43-4
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.11
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2121117
Formula:
C₇H₃F₄NO₂ Pto. de fusión: 182…184 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007647 Núm. CAS: 944-43-4 EINECS: 213-409-6 |