Ácido 2-fluoro-4-nitrobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19770.03
L19770.06
L19770.03EA
83.1
EUR
L19770.03
L19770.06
Ácido 2-fluoro-4-nitrobenzoico ≥98%
Ácido 2-fluoro-4-nitrobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 403-24-7
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Melting Point: 172-175°
Beilstein Reference: 2582091
Formula:
C₇H₄FNO₄ MW: 185.11 g/mol Pto. de fusión: 172…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00275565 Núm. CAS: 403-24-7 |