Ácido 4-fluoro-3-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
305060050 305060250
ACRO305060050EA 42.4 EUR
ACRO305060050 ACRO305060250
Ácido 4-fluoro-3-nitrobenzoico 98%
Ácido 4-fluoro-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Pto. Ebullición: 92 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 120…126 °C
Número MDL: MFCD00007058
Núm. CAS: 453-71-4
EINECS: 207-221-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 126 °C
GC ≥97.5 %